Learn More
o-xileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) |
| CAS | 95-47-6 |
| Fórmula molecular | C8H10 |
| Cantidad | 250 mL |
| Sinónimo | Benzene','1,2-dimethyl-, o-Xylene (8CI), 1,2-Dimethylbenzene, 1,2-Xylene, 2-Methyltoluene, 3,4-Dimethylbenzene, NSC 60920, Orthoxylene, o-Dimethylbenzene, o-Methyltoluene, o-Xylol, ortho-Xylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C |
| Nombre IUPAC | 1,2-xileno |
| Peso molecular (g/mol) | 106.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.08 |