Learn More
o-Xileno, Grado de Reactivo, ≥98,0%, Solstice
Código de producto. 15648200 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
18 L
Envase:
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
18 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15648200 18 L Lata de acero inoxidable 18 litros
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15648200 Proveedor Fluka N.º de proveedor X104018L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    519.08€ / 18 litros
    Ahorro 125.92€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Grado de reactivo,≥98,0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-47-6
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008519
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nombre IUPAC 1,2-xileno
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylene
Densidad 0,879g/mL a 20 °C
Cantidad 18 L
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación 31 °C (87,8 °F)
Envase Lata de acero inoxidable
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Presión de vapor 16 mmHg (37,7 °C), 0,1 atm (21,1 °C), 7 mmHg (20 °C)
Número UN UN1307
Beilstein 1815558
Formula Weight (peso de la fórmula) 106,17g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado No disponible