Learn More
o-Xileno, 96 % mín., grado HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398127 1 L 1 litro
11388127 4 x 1 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11398127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022902.K2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Maximum level of impurities: Evaporation residue 5ppm, H2O 0.04% | CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
o-Xylene is largely used in the production of phthalic anhydride, and is generally extracted by distillation from a mixed Xylene stream in a plant primarily designed for p-Xylene production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-47-6
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008519
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nombre IUPAC 1,2-xileno
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylene
Punto de fusión -25°C
Densidad 0.877
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.505
Gravedad específica 0.877
Fórmula lineal (CH3)2C6H4
Número UN UN1307
Beilstein 1815558
Punto de ebullición 143°C to 145°C
Información de solubilidad Soluble in ethanol,diethyl ether,water(0.2g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Xylene