Learn More
o-Xileno-d10 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Xylene (D10) |
| CAS | 56004-61-6 |
| Fórmula molecular | C8 D10 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | o-Xylene D10, 5,6-Di(methyl-d3)benzene-1,2,3,4-d4, 1,2,3,4-Tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriomethyl)benzene, 1,2-Dimethylbenzene-d10, Perdeuterated 1,2-dimethylbenzene, Perdeutero-o-xylene, o-Xylene-d10, Benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-di(methyl-d3)- |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4-tetradeuterio-5,6-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Peso molecular (g/mol) | 116.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.141 g/mol |
| Mostrar más |