Learn More
o-Xileno, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 98%, Solstice
Código de producto. 15602970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15602970 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15602970 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2958841L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    99.30€ / 1 litros
    Ahorro 24.70€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, 98 %
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylene
Punto de fusión -26 °C a -23 °C (literatura)
Nombre de nota CHROMASOLV™ Además, para HPLC, 98%
Absorbancia máximo 0,01 a 350 nm, máximo 0,05 a 325 nm, máximo 0,40 a 300 nm, máximo 1,00 a 288 nm
CAS 95-47-6
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0,879 g/mL a 20 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación °30 C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H10
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Número MDL MFCD00008519
Número UN UN1307
Beilstein 1815558
Sinónimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
Punto de ebullición De 143 °C a 145 °C
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Nombre IUPAC 1,2-xileno
Peso molecular (g/mol) 106.17
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza >97.5%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-xylene