Learn More
o-Xileno-alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Xylene dimethyl-d6 |
| CAS | 25319-54-4 |
| Fórmula molecular | C8 2H6 H4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | o-Xylene D6 (Dimethyl D6), o-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (8CI), 1,2-Di(methyl-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzene, o-Xylene-d6, Benzene','1,2-di(methyl-d3)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2-bis(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 112.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1159 |