Learn More
o-Xileno-alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-d6, TRC
Código de producto. 30457223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457223 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30457223 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCX74940610MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylene dimethyl-d6
CAS 25319-54-4
Fórmula molecular C8 2H6 H4
Cantidad 10 mg
Sinónimo o-Xylene D6 (Dimethyl D6), o-Xylene-α,α,α,α',α',α'-d6 (8CI), 1,2-Di(methyl-d3)benzene, 1,2-Bis(trideuteriomethyl)benzene, o-Xylene-d6, Benzene','1,2-di(methyl-d3)-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1ccccc1C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,2-bis(trideuteriometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 112.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1159