Learn More
o-Xileno, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114953 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10114953 10 L Bidón de metal 10 LT
10306600 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10407540 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 10114953 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 140990100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.00€
    327.00€ / 10 litros
    Ahorro 10.00€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-47-6
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008519
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nombre IUPAC 1,2-xileno
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylene
Punto de fusión -25.0°C
Nombre de nota Pure
Color Incolora
Densidad 0.8780g/mL
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5038 to 1.5058
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.878
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.81 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 362
Índice Merck 15, 10278
Punto de ebullición 143.0°C to 145.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with ether and most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure