Learn More
o-Xileno, 99 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11914441 100 mL 100 ML
11904441 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11914441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.35€
    42.10€ / 100 ml
    Ahorro 13.25€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 95-47-6 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-47-6
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008519
Clave InChI CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-xylene, 1,2-dimethylbenzene, ortho-xylene, o-xylol, o-methyltoluene, o-dimethylbenzene, 2-xylene, 3,4-xylene, benzene, 1,2-dimethyl, o-xylenes
PubChem CID 7237
ChEBI CHEBI:28063
Nombre IUPAC 1,2-xileno
SMILES CC1=CC=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Xylene
Punto de fusión -25.0°C
Color Blanco
Densidad 0.8780g/mL
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 31°C
Forma física Sólido o polvo cristalino
Índice de refracción 1.5038 to 1.5058
Residuos después de la evaporación 0.0003% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.878
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.81 mPa.s (20°C)
Agua 0.003% max.
Punto de ebullición 143.0°C to 145.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with ether and most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.