Learn More
Ácido o-vainílico, TRC
Código de producto. 30456709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456709 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30456709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV09735510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Vanillic Acid
CAS 877-22-5
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid, 3-Methoxysalicylic Acid, 2-hydroxy-m-anisic Acid, 3-Methoxy-2-hydroxybenzoic Acid, NSC 134533, NSC 408167
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
SMILES COc1cccc(C(=O)O)c1O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-metoxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423