Learn More
O-trimetil GFT-505, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2,6-Dimethyl-4-[(1E)-3-[4-(methylthio)phenyl]-3-oxo-1-propen-1-yl]phenoxy]-2-methyl-propanoic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 923978-25-0 |
| Fórmula molecular | C26H32O4S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (E)-t-Butyl 2-(2,6-Dimethyl-4-(3-(4-(methylthio)phenyl)-3-oxoprop-1-en-1-yl)phenoxy)-2-methylpropanoate, O-Trimethyl GFT-505 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H32O4S/c1-17-15-19(9-14-22(27)20-10-12-21(31-8)13-11-20)16-18(2)23(17)29-26(6,7)24(28)30-25(3,4)5/h9-16H,1-8H3/b14-9+ |
| SMILES | CSc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\c2cc(C)c(OC(C)(C)C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2,6-dimetil-4-[(E)-3-(4-metilsulfanilfenil)-3-oxoprop-1-enil]fenoxi]-2-metilpropanoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 440.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.2021 |