Learn More
O-Torsemide, TRC
Código de producto. 30450654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450654 500 mg 500 miligramos
30450326 250 mg -
30449146 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT585500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106944-62-1
Fórmula molecular C16 H20 N4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 348.42
Sinónimo 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(2-methylphenyl)amino]-, o-Torasemide, 1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(2-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metilanilino)piridina-3-il]sulfonil-3-propano-2-ilurea
SMILES CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2ccccc2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Torasemide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-7-5-4-6-12(13)3/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.1256