Learn More
Éster metílico del ácido o-tolilglioxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Tolylglyoxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 34966-54-6 |
| Fórmula molecular | C26 H33 N O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2-Methylphenyl)glyoxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(2-Methylphenyl)-2-oxoacetate, Methyl 2-Methylphenylglyoxylate, Methyl o-Toluoylformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H33NO6/c1-7-30-23(28)22-21(27(26(5,6)32-22)24(29)33-25(2,3)4)19-13-15-20(16-14-19)31-17-18-11-9-8-10-12-18/h8-16,21-22H,7,17H2,1-6H3/t21-,22?/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C1OC(C)(C)N([C@H]1c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4S)-2,2-dimetil-4-(4-fenilmetoxifenil)-1,3-oxazolidina-3,5-dicarboxilato de 3-O-terc-butilo y 5-O-etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 455.543 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 455.231 |