Learn More
o-tolilaldehído, TRC
Código de producto. 30454697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454697 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30454697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53668510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolualdehyde
CAS 529-20-4
Fórmula molecular C8 H8 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Benzaldehyde','2-methyl-, o-Tolualdehyde (8CI), 2-Methylbenzaldehyde, 2-Formyltoluene, 2-Tolualdehyde, NSC 103152, o-Methylbenzaldehyde, o-Toluic aldehyde, o-Tolylaldehyde, o-Tolualdehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C=O
Nombre IUPAC 2-metilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 120.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0575