Learn More
o-Tolilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412517 5 g 5 g
11422517 25 g 25 g
11432517 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14787.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22364-68-7 | C9H9N | 131.178 g/mol
o-Tolylacetonitrile is used as an important raw material and intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El o-tolilacetonitrilo se utiliza como una materia prima importante e intermediaria en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes. También se utiliza como intermediario orgánico y químico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en benceno, éter etílico, etanol.
Notas
Almacenar en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de sustancias incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22364-68-7
Fórmula molecular C9H9N
Peso molecular (g/mol) 131.178
Número MDL MFCD00001904
Clave InChI WMGVPDQNPUQRND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzyl cyanide, 2-o-tolyl acetonitrile, o-tolylacetonitrile, 2-methylphenylacetonitrile, o-methylphenylacetonitrile, o-xylyl cyanide, o-methylbenzyl cyanide, acetonitrile, o-tolyl, benzeneacetonitrile, 2-methyl, 2-2-methylphenyl acetonitrile
PubChem CID 31155
ChEBI CHEBI:27982
Nombre IUPAC 2-(2-metilfenil)acetonitrilo
SMILES CC1=CC=CC=C1CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolylacetonitrile
Densidad 1.01
Punto de ebullición 211°C to 213°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.5275
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 907182
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in benzene,ethyl ether,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza ≥98%