Learn More
Ácido o-tolilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442448 100 g 100 g
11422448 5 g 5 g
11432448 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15783.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 644-36-0 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-36-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.177
Número MDL MFCD00004328
Clave InChI RZWGTXHSYZGXKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolylacetic acid, 2-methylphenylacetic acid, 2-methylphenyl acetic acid, 2-2-methylphenyl acetic acid, 2-o-tolyl acetic acid, 2-tolylacetic acid, 2-o-tolylacetic acid, o-methylphenylacetic acid, o-tolyacetic acid
PubChem CID 69519
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metilfenil)acético
SMILES CC1=CC=CC=C1CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolylacetic acid
Punto de fusión 86°C to 90°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1936952
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%