Learn More
Isotiocianato de o-tolilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177833 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10177833 5 g 5 GR
10289583 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177833 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292650050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-69-7
Número MDL MFCD00004802
Clave InChI JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Nombre del producto químico o material o-Tolyl isothiocyanate
Color Amarillo
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 239°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7NS
Fórmula lineal CH3C6H4NCS
Índice de refracción 1.6351 to 1.6371
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Peso molecular (g/mol) 149.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • o-Tolyl isothiocyanate
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Faresætning
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.