Learn More
Isotiocianato de o-tolilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499877 5 g 5 g
11409887 25 g 25 g
11419887 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22845.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.99€
    54.65€ / 5 g
    Ahorro 8.34€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 614-69-7 | C8H7NS | 149.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-69-7
Fórmula molecular C8H7NS
Peso molecular (g/mol) 149.211
Número MDL MFCD00004802
Clave InChI JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylphenyl isothiocyanate, o-tolyl isothiocyanate, 2-tolyl isothiocyanate, o-tolylisothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methyl, 1-isothiocyanato-2-methyl-benzene, 2-methylphenylisothiocyanate, isothiocyanic acid o-tolyl ester, isothiocyanic acid, o-tolyl ester, 2-methylbenzenisothiocyanate
PubChem CID 69195
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolyl isothiocyanate
Densidad 1.115
Punto de ebullición 239°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.6361
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 878487
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.22
Porcentaje de pureza 98%