Learn More
Isocianato de o-tolilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10697241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10697241 25 g Frasco de vidrio 25 g
10492825 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10697241 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292220250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 614-68-6
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00002009
Clave InChI VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
PubChem CID 69194
ChEBI CHEBI:60099
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material o-Tolyl isocyanate
Nombre de nota 99+%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0740g/mL
Punto de ebullición 185°C
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NCO
Índice de refracción 1.5335 to 1.5355
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 812
Gravedad específica 1.074
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido