Learn More
Isocianato de o-tolilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398695 5 g 5 g
11308705 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398695 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12247.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 614-68-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
o-Tolyl isocyanate is used as plastic additives and as heat treatment salt formulations for metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El isocianato de o-tolilo se utiliza como aditivo plástico y como formulación salina de tratamiento térmico para metales.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, humedad y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-68-6
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00002009
Clave InChI VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolyl isocyanate, 2-methylphenyl isocyanate, 2-tolyl isocyanate, o-methylphenyl isocyanate, o-toluene isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methyl, 2-methylphenylisocyanate, tolyl isocyanate, isocyanic acid, o-tolyl ester, o-tolylisocyanate
PubChem CID 69194
ChEBI CHEBI:60099
Nombre IUPAC 1-isocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolyl isocyanate
Densidad 1.074
Punto de ebullición 186°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5345
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 507985
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%