Learn More
o-Tolyl Cyanur, TRC
Código de producto. 30453973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30453973 50 g 50 g
30455413 1 g 1 g
30455309 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30453973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53660550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-19-1
Fórmula molecular C8 H7 N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Sinónimo Benzonitrile, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzonitrile (ACI), o-Tolunitrile (8CI), 1-Cyano-2-methylbenzene, 2-Cyanotoluene, 2-Methylbenzenecarbonitrile, 2-Tolunitrile, 2-Tolyl cyanide, NSC 66549, o-Cyanotoluene, o-Methylbenzonitrile, o-Toluenecarbonitrile, o-Tolyl cyanide
Nombre IUPAC 2-metilbenzonitrilo
SMILES Cc1ccccc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolyl Cyanide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.0578