Learn More
Cloruro de o-toluoílo, TRC
Código de producto. 30453009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453009 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30453009 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53625010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Toluoyl Chloride
CAS 933-88-0
Fórmula molecular C8H7ClO
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccccc1C(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilbenzoilo
Peso molecular (g/mol) 154.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0185