Learn More
Cloruro de o-toluoílo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | O-Toluoyl Chloride |
| CAS | 933-88-0 |
| Fórmula molecular | C8H7ClO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Methylbenzoic Acid Chloride, 2-Methylbenzoyl Chloride, 2-Toluoyl Chloride, o-Methylbenzoyl Chloride, o-Toluic Acid Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-metilbenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 154.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0185 |