Learn More
Cloruro de o-toluoilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
o-Toluoyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de o-toluoilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases, metales activos, alcoholes, aminas y agentes oxidantes. Es sensible a la humedad.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | o-Toluoyl chloride |
| Densidad | 1.187 |
| Punto de ebullición | 212°C to 214°C |
| Temperatura de inflamación | 76°C (168°F) |
| Olor | Pungent |
| Índice de refracción | 1.5549 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 507933 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- o-Toluoyl chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: o-Toluoyl chloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.