Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | o-Tolunitrile |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | -13.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.9900g/mL |
| Punto de ebullición | 205.0°C |
| Temperatura de inflamación | 85°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- o-Tolunitrile
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.