Learn More
o-Tolunitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10377850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10377850 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10143440 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10771915 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10377850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152860250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 529-19-1 | C8H7N | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-19-1
Fórmula molecular C8H7N
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00001792
Clave InChI NWPNXBQSRGKSJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolunitrile, 2-cyanotoluene, o-toluonitrile, benzonitrile, 2-methyl, o-cyanotoluene, o-tolylnitrile, o-toluic nitrile, 2-methylbenzenecarbonitrile, o-methylbenzonitrile, 2-tolunitrile
PubChem CID 10721
Nombre IUPAC 2-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolunitrile
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 205.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CN
Índice de refracción 1.5269 to 1.5289
Cantidad 25 mL
Beilstein 09, 466
Índice Merck 15, 9697
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosidad 1.7 mm2/s (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Tolunitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.