Learn More
o-toluidina-d3 (metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Toluidine-D3 (methyl-D3) |
| CAS | 151985-13-6 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H6 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzenamine, 2-(methyl-d3)- (9 CI), 2-(Methyl-d3)benzenamine, 2-Trideuteriomethyl-aniline, o-Toluidine-d3, 2-Toluidine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccccc1N |
| Nombre IUPAC | 2-(trideuteriometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 110.1715 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0923 g/mol |
| Mostrar más |