Learn More
o-Cloruro de Toluidina, TRC
Código de producto. 30136546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136546 25 g 25 g
30005088 5 g 5 g
30012123 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53621525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 636-21-5
Fórmula molecular C7 H9 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 143.61
Sinónimo o-Toluidine Hydrochloride, Benzenamine, 2-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, 2-methyl-, hydrochloride (9CI), o-Toluidine, hydrochloride (8CI), 2-Methylaniline hydrochloride, 2-Methylbenzenamine hydrochloride, 2-Methylphenylammonium chloride, o-Methylaniline hydrochloride, o-Toluidinium chloride
Nombre IUPAC 2-metilanilina; Cloruro
SMILES Cl.Cc1ccccc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-methylbenzenamine hydrochloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;/h2-5H,8H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0502