Learn More
o-Toluidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420154
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420154 5000 g 5000 g
11410154 250 g 250 g
11400154 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11420154 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13602.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
o-Toluidine is used in the production of dyes, as a presumptive test for blood in forensic science. And it is also used in determination of glucose in biological materials, as a precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La O-toluidina se utiliza en la producción de colorantes, como una prueba presuntiva de sangre en ciencias forenses. También se utiliza en la determinación de glucosa en materiales biológicos, como precursor en la síntesis de material compuesto poli(o-toluidina) y nanopartículas de cobre.
Solubilidad
Soluble en agua (15 g/l).
Notas
Sensible al aire y la luz.& Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-53-4
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00007730
Clave InChI RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
Nombre IUPAC 2-metilanilina
SMILES CC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluidine
Punto de fusión -24°C
Densidad 1.004
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.572
Cantidad 5000 g
Número UN UN1708
Beilstein 741981
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,9536
Información de solubilidad Soluble in water(15g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 99%