Learn More
o-Toluidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10245140 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10697102 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
15129193 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10245140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139085000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-53-4 | C7H9N | 107.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-53-4
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.15
Número MDL MFCD00007730
Clave InChI RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
PubChem CID 7242
ChEBI CHEBI:66892
Nombre IUPAC 2-metilanilina
SMILES CC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluidine
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -23.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 199.0°C to 200.0°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4NH2
Índice de refracción 1.5710 to 1.5730
Cantidad 500 mL
Beilstein 12,772
Índice Merck 15,9696
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: solible in diluted acids,soluble in alcohol and ether,miscible with ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Toluidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.