Learn More
Hidrazida o-toluica, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330164 5 g 5 g
11340164 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00668.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7658-80-2 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7658-80-2
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00014756
Clave InChI KFXLXEQCRFGDRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluic hydrazide, o-toluic acid hydrazide, o-toluohydrazide, 2-toluic hydrazide, 2-methyl-benzoic acid hydrazide, benzoylhydrazine, o-methyl, benzoic acid, 2-methyl-, hydrazide, 2-methylbenzenecarbohydrazide, methylbenzohydrazide, 2-methylbenzhydrazide
PubChem CID 82110
Nombre IUPAC 2-metilbenzohidrazida
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluic hydrazide
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1862809
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥98%