Learn More
Ácido o-Toluico, TRC
Código de producto. 30452086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452086 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30452086 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5361205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluic acid
CAS 118-90-1
Fórmula molecular C8 H8 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbenzoic acid (ACI), o-Toluic acid (8CI), NSC 2193, o-Methylbenzoic acid, o-Toluylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMILES Cc1ccccc1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524