Learn More
Ácido o-toluico, + 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
o-Toluic acid is used for producing of fluorescent whitening agent ER33%, bensulfuronmethyl,o-tolunitrile,o-cyano-benzaldehyde and 3,5-dinitro-o-toluylamide etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido o-toluico se utiliza para la producción del agente blanqueador fluorescente ER33 %, bensulfuronmetilo, o-tolunitrilo, o-ciano-benzaldehído y 3,5-dinitro-o-toluilamida, etc.
Solubilidad
Soluble en alcohol y cloroformo. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | o-Toluic acid |
| Punto de fusión | 103°C to 106°C |
| Densidad | 1.06 |
| Punto de ebullición | 258°C to 259°C |
| Temperatura de inflamación | 148°C (298°F) |
| Olor | Aromatic |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 1072103 |
| Índice Merck | 14,9535 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol and chloroform. Slightly soluble in water. |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- o-Toluic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: o-Toluic acid