Learn More
Ácido o-toluico, 98+%
Código de producto. 10563111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563111 5 g Frasco de vidrio 5 g
10224810 100 g Frasco de plástico 100 g
10336880 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139040050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-90-1 | C8H8O2| 136,15 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-90-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002477
Clave InChI ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
PubChem CID 8373
ChEBI CHEBI:36632
Nombre IUPAC ácido 2-metilbenzoico
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluic acid
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 103°C to 105°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.06
Punto de ebullición 258°C to 259°C
Temperatura de inflamación 148°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 462
Índice Merck 14, 9535
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido cristalino similar a agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Toluic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación