Learn More
Cloruro de o-toluenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349565 5 g 5 g
11359565 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18983.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133-59-5 | C7H7ClO2S | 190.641 g/mol
o-Toluenesulfonyl chloride is used in organic synthesis and saccharin production. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cloruro de o-toluenosulfonilo se utiliza en la síntesis orgánica y en la producción de sacarina. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente, éter y benceno. Reacciona con el agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en un lugar fresco. Almacenar en gas inerte. Es sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-59-5
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 190.641
Número MDL MFCD00024874
Clave InChI HDECRAPHCDXMIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluenesulfonyl chloride, 2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, toluenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl, 2-toluenesulfonyl chloride, toluene-2-sulphonyl chloride, o-tolylsulfonyl chloride, o-tosyl chloride, unii-341l82e3wg, 2-methyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 8623
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 10°C
Densidad 1.338
Punto de ebullición 154°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.556
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 973180
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot alcohol,ether and benzene. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 97%