Learn More
o-Toluenesulfonamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468917 10 g 10 g
11478917 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20544.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-19-7 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
o-Toluene sulfonamide was mainly produced as a chemical intermediate for the production of saccharin. A mixture of o-Toluene sulfonamide with the p-isomer is used as a plasticizer for hot -melt adhesives, a chemical intermediate for fluorescent pigments and a chemical intermediate for plasticizer resins. (S080800). Studies suggest that o-Toluene sulfonamide has potential mutagenic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sulfonamida de o-tolueno se produjo principalmente como un intermediario químico para la producción de sacarina. Una mezcla de sulfonamida de o-tolueno con el p-isómero se utiliza como plastificador para adhesivos termofundibles, un intermediario químico para pigmentos fluorescentes y un intermediario químico para resinas plastificantes. (S080800). Los estudios sugieren que la sulfonamida de o-tolueno tiene una actividad mutagénica potencial.
Solubilidad
Soluble en agua (1,6 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes, bases y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-19-7
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.214
Número MDL MFCD00007934
Clave InChI YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluenesulfonamide, 2-methylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-methyl, 2-toluenesulfonamide, o-methylbenzenesulfonamide, toluene-2-sulfonamide, ketjenflex 9, toluene-2-sulphonamide, ortho-toluenesulfonamide, 2-tolylsulfonamide
PubChem CID 6924
Nombre IUPAC 2-Metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluenesulfonamide
Punto de fusión 156°C
Punto de ebullición 210°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 178°C (352°F)
Cantidad 10 g
Beilstein 1102362
Información de solubilidad Soluble in water (1.6g/L at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Toluenesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Toluenesulfonamide