Learn More
o-Tolualdehído, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10489743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10489743 25 g Glass bottle 25 g
10716001 100 g Frasco de vidrio 100 g
10387800 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10489743 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152430250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-20-4 , 123-31-9
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00003338
Clave InChI BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
Nombre IUPAC 2-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolualdehyde
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -35°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0390g/mL
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H4CHO
Índice de refracción 1.5460 to 1.548
Cantidad 25 g
Beilstein 07, 295
Índice Merck 15, 9686
Gravedad específica 1.039
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Estabilizante 0.1% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Tolualdehyde, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.