Learn More
O-Tolualdehído, 98 %, estabilizado con hidroquinona al 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11409462 25 g 25 g
11419462 100 g 100 g
11429462 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11409462
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10172.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 529-20-4 | C8H8O | 120.151 g/mol
o-tolualdehyde was used in determination of alkenal-2,4-dinitrophenylhydrazones by HPLC by addition of phosphoric acid. It produces to give a single diastereomer of the tetrahydronaphthalene derivative under UV irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
Se utilizó O-tolualdehído para la determinación de las 2,4-dinitrofenilhidracinas mediante HPLC mediante adición de ácido fosfórico. Produce para dar un solo diastereómero del derivado tetrahidronaftaleno bajo irradiación UV.
Solubilidad
Soluble en tetracloruro de carbono, etanol, éter etílico, benceno. No miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-20-4
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.151
Número MDL MFCD00003338
Clave InChI BTFQKIATRPGRBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolualdehyde, 2-tolualdehyde, 2-formyltoluene, o-toluylaldehyde, o-toluic aldehyde, o-tolylaldehyde, o-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2-methyl, 2-methyl-benzaldehyde, o-methylbenazldehyde
PubChem CID 10722
ChEBI CHEBI:27434
Nombre IUPAC 2-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolualdehyde
Nombre de nota Stabilized with 0.1% hydroquinone
Punto de fusión -35°C
Densidad 1.037
Punto de ebullición 199°C to 200°C
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.547
Cantidad 25 g
Beilstein 605841
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9527
Información de solubilidad Soluble in carbon tetrachloride,ethanol,ethyl ether,benzene. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%