Learn More
o-Tolualdehído-13C1 (carbonil-13C), CDN
Código de producto. 30309847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Código de producto. Cantidad
30309847 0.5 g
1 options
Código de producto. 30309847 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNC56080.5G
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolualdehyde-13 C (carbonyl-13 C)
CAS 138151-99-2
Fórmula molecular 13 C C7 H8 O
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Benzaldehyde-formyl-13 C, 2-methyl- (9 CI), o-Tolualdehyde-13 C (carbonyl-13 C), 2-Methylbenzaldehyde-formyl-13 C
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H8O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-6 H,1H3/i6+1
SMILES Cc1ccccc1[13 CH]=O
Nombre IUPAC 2-metil(^{13}C)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 121.141
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.061 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % 13 C, min 96% Chemical Purity