Learn More
o-Tolidine solution, for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15607400 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15607400 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15607400 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 89584500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolidine solution
Nombre de nota for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
CAS 119-93-7, 7732-18-5, 7647-01-0
Fórmula molecular C14H16N2
Fórmula lineal C14H16N2
Número MDL MFCD00014773
Número UN UN1789
Beilstein 2210640
Densidad 1.015 g/cm3
Sinónimo o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
Clave InChI NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Nombre IUPAC 3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Peso molecular (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.29
Grado Spectrophotometry
Envase Glass Bottle
Cantidad 500 mL