Learn More
Solución de o-tolidina, Ellms Hauser, Chem Lab™
Código de producto. 11959192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
11959192 1 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 11959192 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL02.0501.1000
Especificaciones
CAS 119-93-7
Fórmula molecular C14H16N2
Cantidad 1 L
Sinónimo o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine, 3,3'-tolidine
Clave InChI NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 212.30
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ellm's Hauser reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Tolidine, Hydrochloric acid