Learn More
Clorhidrato de O-Tolidina, TRC
Código de producto. 30455649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455649 500 mg 500 miligramos
30449161 2.5 g 2.50 g
30454483 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455649 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT733885500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-82-8
Fórmula molecular C14H16N2 . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 285.2
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Tolidine Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0847