Learn More
Diclorhidrato de o-tolidina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15274248 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15274248 500 g 500 g
15254248 25 g 25 g
15264248 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15274248 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449665000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-82-8
Fórmula molecular C14H16N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 285.2
Clave InChI LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolidine dihydrochloride
Punto de fusión 130.0°C
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 500 g
Índice Merck 15,9675
Información de solubilidad Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.2
Grado Reactivo ACS