Learn More
Diclorhidrato de o-tolidina, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254248 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15254248 25 g 25 g
15264248 100 g 100 GR
15274248 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15254248 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449660250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-82-8
Fórmula molecular C14H16N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 285.2
Clave InChI LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolidine dihydrochloride
Punto de fusión 130.0°C
Residuos de ignición 0.1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,9675
Información de solubilidad Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.2
Grado Reactivo ACS
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.