Learn More
Dihidrocloruro de o-tolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11935271 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10581524 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10299600 100 g Frasco de vidrio 100 g
10015660 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11935271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421130025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-82-8
Fórmula molecular C14H16N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 285.2
Clave InChI LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolidine dihydrochloride
Punto de fusión 130.0°C
Color Beige a beige-gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2.5 kg
Índice Merck 15,9675
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino