Learn More
Dihidrocloruro de o-tolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581524 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10299600 100 g Frasco de vidrio 100 g
10015660 500 g Frasco de vidrio 500 GR
11935271 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10581524 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 612-82-8 | C14H16N2·2HCl | 285.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-82-8
Fórmula molecular C14H16N2·2HCl
Peso molecular (g/mol) 285.2
Clave InChI LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolidine dihydrochloride
Punto de fusión 130.0°C
Color Beige a beige-gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,9675
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Tolidine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethylbenzidine dihydrochloride