Learn More
Dihidrocloruro de o-toluidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413727 25 g 25 g
11423727 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18196.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 612-82-8 | C14H18Cl2N2 | 285.212 g/mol
o-Tolidine dihydrochloride is used as a sensitive colorimetric reagent for gold and for free chlorine in water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El dihidrocloruro de o-toluidina se utiliza como reactivo colorimétrico sensible para el oro y el cloro libre en agua.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-82-8
Fórmula molecular C14H18Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 285.212
Número MDL MFCD00012960
Clave InChI LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3'-dimethylbenzidine dihydrochloride, o-tolidine dihydrochloride, 3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-5msk350kd8, dsstox_cid_511, dsstox_rid_75633, dsstox_gsid_20511, tolidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3'-dimethyl-, dihydrochloride, 3,3'-dimethylbenzidine.2hcl
PubChem CID 108938
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenilo)-2-metilanilina;diclorhidrato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolidine dihydrochloride
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.22
Porcentaje de pureza 97%