Learn More
o-Toluidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
O-Tolidine is widely used in dye production. It is particularly used in textile, leather and paper industries. It can be used as an indicator in analytical, clinical and forensic chemistry. It is utilized for the determination of gold and chlorine level in swimming pool water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La o-toluidina se utiliza ampliamente en la producción de colorantes. Se utiliza especialmente en las industrias textil, del cuero y del papel. Se puede utilizar como indicador en química analítica, clínica y forense. Se utiliza para la determinación del nivel de oro y cloro en el agua de piscinas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | o-Tolidine |
| Punto de fusión | 128°C to 132°C |
| Punto de ebullición | 300°C to 301°C |
| Temperatura de inflamación | 244°C (471°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3077 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Índice Merck | 14,9514 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.3 |
| Show More |
Safety and Handling
- o-Tolidine
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..