Learn More
o-Tolidina, 95 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10770102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
250 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10770102 250 g 250 GR
10687031 25 g 25 GR
10163051 100 g 100 GR
10296141 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10770102 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421122500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119-93-7 | C14H16N2 | 212.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-93-7
Número MDL MFCD00014773
Clave InChI NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
PubChem CID 8413
ChEBI CHEBI:34320
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-metilfenil)-2-metilanilina
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Tolidine
Nombre de nota (pract), 95%
Punto de fusión 125.0°C to 132.0°C
Color Beige o marrón a gris
Punto de ebullición 300.5°C
Temperatura de inflamación 244°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H16N2
Cantidad 250 g
Beilstein 13, IV, 419
Índice Merck 15, 9674
Peso molecular (g/mol) 212.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Tolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.