Learn More
o-Tiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498700 100 g 100 g
11470627 5 g 5 g
11480627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498700 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22460.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 137-06-4 | C7H8S | 124.20 g/mol
o-Thiocresol is used as a thiol for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El o-tiocresol se utiliza como tiol para la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en éter y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-06-4
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004838
Clave InChI LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluenethiol, o-thiocresol, 2-methylthiophenol, 2-thiocresol, 2-toluenethiol, o-tolyl mercaptan, o-mercaptotoluene, o-methylthiophenol, o-methylbenzenethiol, benzenethiol, 2-methyl
PubChem CID 8712
Nombre IUPAC 2-metilbencenotiol
SMILES CC1=CC=CC=C1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Thiocresol
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.054
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.58
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 774068
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9325
Información de solubilidad Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 98%